Merck
PHL10017
Cannabichromenic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
CBCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O4
CAS番号:
分子量:
358.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
HPLC: suitable
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL10017-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)