Merck
K08971284
Kromasil®C8 HPLCカラム
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-2.5-C8-4.6x50
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
50 mm × 4.6 mm
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
2.5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)