Merck
K08971252
Kromasil® EternityPhenylHexyl HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 30 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L11
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
標識化の程度
12% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
150 mm × 30 mm
表面積
330 m2/g
マトリックス活性基
phenylhexyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
pH範囲
2-12
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)