Merck
K08670661
Kromasil®C18 HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-5-C18-4.0X250
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
250 mm × 4 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)