安全性情報
K08670482
Kromasil®Silica HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
suitable for USP L3
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
250 mm × 4.6 mm
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the best way to store and clean out a Kromasil 100-5-C8 column? Thank you!
    1 回答
    1. Wash out all water and buffers from bonded silica columns and store in organic solvent. Unbonded silica columns may be stored in hexane, heptane or similar organic solvent. Keep in a cool area and replace end-caps to prevent the packing bed drying out.
      Please access the provided link for information on Care & Use of Kromasil HPLC Columns :https://www.kromasil.com/support/care_and_use.php