テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: 1.50448 Sequant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50448.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 0.1 mL/min
pressure: 403 psi (2.8 MPa)
detector: 254 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Caffeine
Theophylline
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)