テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium Acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: 242 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Azecitidine
Impurity
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)