テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
試験パラメータ
plate: HPTLC pre-coated plate cellulose without fluorescent indicator (1.16092.0001)
eluent: [A] l-propanol; [B] water; (80:20, A:B)
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
detector: spray reagent: ninhydrin heated up to 110° C for 5 min
適合性
application for TLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナライト
詳細
Arginine
β-Alanine
α-Alanine
D,L-Valine
L-Leucine
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)