テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SCX NP5, 25 cm x 4.6mm I.D., 5 μm particles (Z777161)
mobile phase: (A) 10 mM monosodium phosphate:acetonitrile (56:44, v/v), adjusted to pH to 2.0 with phosphoric acid; ((B) 0.5 M NaCl/10 mM monosodium phosphate:acetonitrile (56:44, v/v), adjusted to pH to 2.0 with phosphoric acid)
gradient: 0 to 65% B in 35 min; held for 5 min; to 0% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 20 μL
sample: 0.325 mg/mL exenatide acetate in mobile phase A
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)