Merck
G005973
HPLC Analysis of Asparaginase on Zenix® SEC-150
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
inj. temp.: 5 μL
sample: asparaginase (2.0 mg/mL in water), RT 10.895 minute, MW 5000-6000, pI 4.85
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)