Merck
G005971
Stability and Reproducibility of Zenix® 300 under High Salt and High pH Mobile Phase Conditions
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 50 mM sodium phosphate + 1 M NaCl, pH 8.5
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: each compound 1 mg/mL except uracil, 0.1 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Thyroglobulin 1 mg/mL
    Bovine serum albumin (BSA) 1 mg/mL
    Ribonuclease A 1 mg/mL
    Uracil 1 mg/mL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)