Merck
G005959
HPLC Analysis of Glycan and Isomers on Proteomix® SAX-NP5, High Resolution Separation
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 2.5% (v/v) acetic acid, 0.5% TEA in water; 0.5% acetic acid in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 60 min
flow rate: 0.3 mL/min
detector: Fluorescence, Ex/Em=360/425 nm
sample: 2-AA (anthranilic acid) labeled N-linked oligosaccharide profiling of an IgG1 sample
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)