Merck
G005932
HPLC Analysis of a Peptide Drug on Antibodix® WCX-NP10, Gradient Optimization to Separate Impurity
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: [A] 3 mM potassium phosphate, pH 5.0; [B] 20 mM potassium phosphate, pH 7.5
gradient: (A) 0% - 50% B (20 min); (B) 0% - 20% B (20 min), 20% B after 20 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector:
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL, proprietary peptide drug, pI 7-8
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)