Merck
G005679
HPLC Analysis of Bile Acids on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 (adjusted with acetic acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
gradient: 20 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-) in SIR mode
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Dehydrocholic acid
    Cholic acid
    Chenodeoxycholic acid
    Deoxycholic acid
    Lithocholic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)