Merck
G005665
HPLC Analysis of Aminopterin and Related Compounds on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of aminopterin, folic acid and methotrexate. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18 are presented
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aminopterin
    Folic acid
    Methotrexate
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)