Merck
G005628
LC/MS Analysis of Vaccinium Anthocyanidins on Ascentis® Express C18 at Elevated Temperature and Flow
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 5440 psi (375 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Fruits of the genus Vaccinium are popular sources for anthocyanidin antioxidants. This genus includes the commonly known blueberry, huckleberry, and bilberry.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Delphinidin chloride
    Cyanidin chloride
    Pelargonidin chloride
    Peonidin chloride
    Malvidin chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)