Merck
G005513
HPLC Analysis of Heroin, Cocaine, Amphetamine and MDMA on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 3.5; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile; (2.98, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 1 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC)
    Cocaine hydrochloride, analytical standard
    D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
    (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)