Merck
G005441
HPLCによるアフラトキシンの分析、Ascentis®Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 2.5 (titrated with formic acid); [B] methanol
gradient: 5 to 100% B in 10 min
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4714 psi (325 bar)
column temp.: 35 °C
detector: APCI (+)
injection: 5 μL
sample: 0.15 - 30 mg/L in 90:10, water:acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various toxins.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Deoxynivalenol
    Aflatoxin B1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin M1
    Fumonisin B1 solution
    Ochratoxin A
    Fumonisin B2 solution
    Zearalenone
    すべて表示 (10)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)