Merck
G005394
HPLCによるフロクマリンの分析、Ascentis Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2843 psi (196 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 25 μg/mL in water:methanol (90:10)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)