Merck
G005382
アルデヒド/ ケトン DNPHの分析、Ascentis Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 360 nm
injection: 5 μL
sample: Sample in water
適合性
application for HPLC
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the separation of aldehyde/ketone-DNPH derivatives.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)