Merck
G005288
GC Analysis of trans C18:1 FAMEs in Partially Hydrogenated Vegetable Oil (PHVO) on SLB®-IL111 after HPLC Fractionation using Silver Ion
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 168 °C isothermal
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split liner with cup (2051001)
sample: trans fraction of partially hydrogenated vegetable oil FAMEs, prepared using Ag-ion fractionation
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)