Merck
G005274
US EPA Method 8015: GC Analysis of Nonhalogenated Volatiles on SLB®-5ms
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 150 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min., constant
injection: 0.5 μL 50:1 split
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: each analyte at 2000 μg/mL in methanol
アプリケーション
environmental
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ethanol denatured
    Diethyl ether
    2-Butanone
    4-Methyl-2-pentanone
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)