Merck
G005172
SFC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Additive
application for SFC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A]CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: propranolol, 2 mg/mL
適合性
application for SFC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    (±)-Propranolol hydrochloride, ≥99% (TLC), powder
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)