Merck
G005096
GCによる2-ブタノール エナンチオマー (O-アセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient: 30 °C (5 min), 5 °C/min to 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2 mg/mL each racemate in methylene chloride
peak 1: impurity
peak 2: (S)-2-butanol (O-acetyl derivative)
peak 3: (R)-2-butanol (O-acetyl derivative)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
Elution order reversal by using the O-TFA derivative on CHIRALDEX G-TA.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)