Merck
G005054
GCによるβ-ピネンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.2 μL, 80:1 split
sample: 5 mg/mL in ethanol
peak 1: l-β-pinene
peak 2: d-β-pinene
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DM and CHIRALDEX B-PM.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)