Merck
G004911
GC Analysis of Volatiles in Acacia Honey on SUPELCOWAX 10 after SPME using 50/30 μm DVB/CarboxenPDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 5 g acacia honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber: 2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction: headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process: 250 °C for 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
MSD interface: 230 °C
scan range: 35-300 m/z
carrier gas: helium, 1 mL/min
liner: 0.75 mm I.D., SPME
適合性
application for SPME
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
アナライト
詳細
    Nonanal
    Furfural
    Decanal
    Benzaldehyde
    Phenylacetaldehyde
    Phenylethyl Alcohol
    Nonanoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)