Merck
G004755
GC Analysis of Amphetamines in Plasma on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm) after SPME using 100 μm PDMS Fiber, Fast GC Analysis
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
SPME fiber: 100 μm PDMS (57300-U)
extraction: headspace, 300 rpm stirring at 75 °C for 15 min
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.36 μm (28576-U)
oven: 75 °C (1 min), 10 °C/min to 190°C, 25 °C/min to 300 °C (4 min)
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 0.7 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
適合性
application for SPME
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)