Merck
G004737
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
別名:
トリアゾール系抗真菌剤(エニルコナゾール、エベルコナゾール、ミコナゾール、ケトコナゾール)エナンチオマー(カラム:CYCLOBOND I 2000 HP RSP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 0.1 mg/mL in methanol
peaks 1&2: enilconazole
peaks 2&3: eberconazole
peaks 4&5: miconazole
peaks 6&7: ketoconazole
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
注:この条件下では、ピーク2のエニルコナゾールと、ピーク1のエベルコナゾールは共溶出しています。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)