Merck
G004731
HPLCによるクレゾールおよびフェノールの分析、CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 0.5 mg/mL in methanol
peak 1: o-cresol (10.70 min)
peak 2: phenol (11.70 min)
peak 3: m-cresol (14.20 min)
peak 4: p-cresol (20.10 min)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    o-Cresol, ≥99%
    Phenol, for molecular biology
    m-Cresol, 99% (GC)
    p-Cresol, ≥99%, semisolid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)