Merck
G004720
HPLCによるフィプロニルエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Fipronil, PESTANAL®, analytical standard
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)