Merck
G004707
HPLCによるストリゴールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine, pH 4.1; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)