Merck
G004700
HPLCによるトラマドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Tramadol hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)