Merck
G004616
HPLCによるプロプラノロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    DL-Propranolol hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)