Merck
G004479
HPLCによるシブトラミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
シブトラミンはキラル化合物で、肥満の長期治療用として承認されている数少ない薬剤の1つです。R体エナンチオマーには、体重減少と摂食低下という望ましい効果がありますが、S体エナンチオマーにはそれとは反対の作用があります。これは、キラルHPLCが医薬品分析や臨床分析に重要であることが分かる格好の例です。AstecのCHIROBIOTIC® Vは、シンプルでMS対応の移動相を用いて、シブトラミンのエナンチオマー分離に優れた効果を発揮します。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Sibutramine hydrochloride monohydrate, ≥98% (HPLC), solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)