Merck
G004366
HPLCによるラット結晶中のベラパミルと代謝物の分析、 Ascentis® Express C18、リン脂質除去処理、HybridSPE®-Phospholipid使用
application for SPE, application for LC-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
sample/matrix: Rat plasma spiked with verapamil and metabolites at 10 ng/mL
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile, pH 2.55 adjust with formic acid (30:70, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
injection: 1 μL
sample addition: 100 μL spiked rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile
elution: apply vacuum
適合性
application for LC-MS
application for SPE
アプリケーション
clinical
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)