Merck
G004243
HPLCによる分析、Ascentis® Express C18、リン脂質除去処理、HybridSPE®-Phospholipid使用
application for SPE, application for LC-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample addition: 100 μL rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile
elution: apply vacuum
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile
gradient: 0 min - 95% (A); 10 min - 50% (A); 18 min - 50% (A); 18.1 min - 95% (A); 22 min - 95% (A)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ABI 3200QT; ESI (+), MRM (184/103 m/z)
injection: 5 μL
適合性
application for LC-MS
application for SPE
アプリケーション
clinical
アプリケーション
HybridSPE-沈殿:
沈殿
最初に100 μLのラット血漿をHybridSPE-PPTプレートに加えたあと、300 μLの1%ギ酸入りアセトニトリルを加えてタンパク質を沈殿させます。真空には適用しないでください。
撹拌 HybridSPE-PPTプレートをボルテックスで短時間撹拌してください。
真空適用 96ウェル真空多岐管を用いて真空を適用し、溶出液を解析用に回収してください。
標準タンパク質の沈殿:
混合
100 μLのラット血漿と300 μLの1%ギ酸入りアセトニトリルを混合してください。
撹拌 ボルテックスと遠心分離機で撹拌してください。
単離上清を解析用に回収してください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)