Merck
G002081
HPLCによるアンフェチン、メタアンフェタミン、MDA、およびMDMAの分析、Discovery® HS F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in [B] water: acetonitrile (10:90)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL each (amphetamine, methamphetamine, MDA and MDMA) in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)