テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (24211)
oven: 35 °C (8 min), 4 °C/min to 130 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: split, cup design
sample: 59 component neat solvent mixture
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
アナライト
詳細
Methanol
Methyl formate
Ethanol
Acetone
2-Propanol
Ethyl formate
1,1-Dichloroethylene
Dichloromethane
Methyl acetate
1-Propanol
trans-1,2-Dichloroethylene
1,1-Dichloroethane
2-Butanone
Hexane
Ethyl acetate
Chloroform
Tetrahydrofuran
2-Methyl-1-propanol
2-Methoxyethanol
1,2-Dichloroethane
1,1,1-Trichloroethane
Isopropyl acetate
1-Butanol
Benzene
Carbon tetrachloride
2-Nitropropane
Trichloroethylene
4-Methyl-2-pentanone
3-Methylbutanol
Toluene
Isobutyl acetate
2-Hexanone
Mesityl oxide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Chlorobenzene
m-Xylene
p-Xylene
Isopentyl acetate
Cyclohexanol
Styrene
o-Xylene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
2-Ethoxyethyl acetate
1,2-Dichlorobenzene
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
すべて表示 (47)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)