Merck
G001589
HPLC Analysis of Amyloid β-Protein Fragment 10-35 on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)