Merck
G001585
HPLCによるアンジオテンシンの分析、Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 65:35 ; [B] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 25:75
gradient: 0-100% B in 12.5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 6 μL (10 μg each) in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)