Merck
G001492
Discovery® BIO Wide Pore C5によるペプチドのHPLC分析
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 0.1% PFPA (pentafluoropropionic acid) in water:acetonitrile (81:19); [B]: 0.1% PFPA in water:acetonitrile (62:38)
gradient: 0-100% B in 19 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL ~0.25 μg each peptide
sample: Cat. No. P2693
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Oxytocin
    Bombesin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)