Merck
G001419
HPLCによる脂溶性ビタミン (D2およびD3)の分析、Discovery® HS C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 3 μm particles (569252-U)
mobile phase: 100% acetonitrile
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each analyte
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)