FAP80673
1 of 10
Supelco
PHR1274
メラミン
56658
Infant formula (melamine and cyanuric acid)
PHR2280
Progesterone Impurity J
Sigma-Aldrich
CBR00365
7-Amino-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
USP
1379183
1673012
Travoprost Related Compound A
52549
1611729
Selamectin
C24507
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
DWK211887301
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
reference material
Fera Science Ltd
food and beverages
matrix material
2-8°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
FAP80673-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。