安全性情報
FAP80591
Acrylamide in coffee
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Acrylamide
Matrix Group: Beverages and Water
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP80591-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)