Merck
ES5720
ChromegaChiral Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥313,000
¥313,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥313,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥313,000
Check Cart for Availability
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 152251-CC4
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CC4 (cellulose tris(4-chloro-3-methyl-phenylcarbamate) is another new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase. It is a modified cellulose coated on high purity, high performance spherical silica particles. The chemical modification includes the chemical bonding of 4-chloro-3 methylphenylcarbamate to cellulose. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides a separation opportunity for many previously unresolved and poorly resolved chiral mixtures.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)