Merck
ES5614
ChromegaChiral Chiral CCS, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥464,000
¥464,000
出荷予定日2025年5月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥464,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥464,000
出荷予定日2025年5月17日
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 155151-CCS
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
amylose, carbamate phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCS (amylose tris [(S)-a-methylbenzylcarbamate]) permits the enantiomeric separation of 1-Indanol without the addition of DEA (Diethyl amine). Historically DEA has been commonly used to improve peak shape for chiral separations of compounds such as 1-Indanol. ChromegaChiral CCS separates the 1-Indanol enantiomers with sharp peaks without DEA, providing superior chiral separations, sample loading and peak shape performance.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)