Merck
ES5548
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥386,000
¥386,000
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥386,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥386,000
出荷予定日2025年4月26日
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 135151-CCO-F2
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCO F2 is a 2-Fluoro 5-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure can be useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which can provide improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism can be particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)