Merck
ES5538
ChromegaChiral Chiral CCO, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,470,000
¥2,470,000
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,470,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥2,470,000
出荷予定日2025年5月31日
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 158351-CCO
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCO is a polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di-methylphenyl) carbamoyl cellulose on high purity, high performance silica. ChromegaChiral CCO columns are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)