Merck
ES5469
ChromegaChiral Chiral CCC, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥313,000
¥313,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥313,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥313,000
Check Cart for Availability
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 152351-CCC
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCC is a modified cellulose including the combination of 3-chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichloro- phenylcarbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides for the separation for many previously unresolved/poorly resolved chiral mixtures by providing unique separation characteristics.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)