Merck
ES5439
ChromegaChiral Chiral CCA F4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,130,000
¥3,130,000
出荷予定日2025年5月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,130,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥3,130,000
出荷予定日2025年5月26日
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 158251-CCA-F4
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
粒径
5 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)